Tisk…
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
428200010 428200050
ACRO428200010EA 1920 CZK
ACRO428200010 ACRO428200050
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers) 99%, pure
Dipropyleneglycol monomethyl ether (mixture of isomers)
Vzorec: C₇H₁₆O₃
Bod varu: 180 °C (760 mmHg)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059604
CAS číslo: 34590-94-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 % sum of isomers
Elemental Analysis ≥98.5 %