Aluminium acetate basic 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
428190010
428192500
ACRO428190010EA
5560
CZK
ACRO428190010
ACRO428192500
Aluminium acetate basic 90%
Aluminium acetate basic
Vzorec:
C₄H₇AlO₅ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008688 CAS číslo: 142-03-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Aluminium (Al) | 15.0 to 18.3 % (ICP) |