Tisk…
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
428110010 428110100
ACRO428110010EA 1140 CZK
ACRO428110010 ACRO428110100
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate 98%
(S)-(-)-Menthyltoluene-4-sulphinate
Vzorec: C₁₇H₂₆O₂S
Bod tání: 102…104 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00010192
CAS číslo: 1517-82-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -190° to -204° (20 °C, 589 nm) (c=2,acetone)