3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
NDSB-256, 3-(Benzyldimethylammonio) propane-1-sulphonate, 3-[dimethylbenzylamino]propanesulphonic acid
428070050
428070250
ACRO428070050EA
3760
CZK
ACRO428070050
ACRO428070250
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate 95%
3-(Benzyldimethylammonio)propanesulphonate
Vzorec:
C₁₂H₁₉NO₃S Bod tání: 245…250 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00225018 CAS číslo: 81239-45-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR | ≥95 % |