Tisk…
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
427970010 427970050 427970250
ACRO427970010EA 2070 CZK
ACRO427970010 ACRO427970050 ACRO427970250
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate 98%
tert-Butyl (((tert-butoxycarbonyl)amino)(1H-pyrazol-1-yl)methylene)carbamate
Vzorec: C₁₄H₂₂N₄O₄
Bod tání: 86…90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01075122
CAS číslo: 152120-54-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 90 °C
HPLC ≥97.5 %