N-Succinimidyl Bromoacetate 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-bromoacetate, N-(Bromoacetoxy)succinimide, Bromoacetic Acid N-Succinimidyl Ester, Bromoacetic acid N-hydroxysuccinimide ester
427780010
427780050
427782500
ACRO427780010EA
29930
CZK
ACRO427780010
ACRO427780050
ACRO427782500
N-Succinimidyl Bromoacetate 90%
N-Succinimidyl Bromoacetate
Vzorec:
C₆H₆BrNO₄ Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00058571 CAS číslo: 42014-51-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Elemental Analysis | ≥88 % |