Tisk…
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
427740050 427740250
ACRO427740050EA 655 CZK
ACRO427740050 ACRO427740250
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14) 97%
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Vzorec: C₁₉H₄₁NO₃S
Bod tání: 246…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00036910
CAS číslo: 14933-09-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis 3.72 to 3.99 % N