Tisk…
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
427670010 427670050
ACRO427670010EA 4710 CZK
ACRO427670010 ACRO427670050
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate 96%
5-(Trifluoromethyl)dibenzothiophenium trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₁₄H₈F₆O₃S₂
Bod tání: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236132
CAS číslo: 129946-88-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure