Tisk…
Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Diphenylphosphino)pyridine
427660010 427660050
ACRO427660010EA 1310 CZK
ACRO427660010 ACRO427660050
Diphenyl-2-pyridylphosphine 97%
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Vzorec: C₁₇H₁₄NP
MW: 263,28 g/mol
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192108
CAS číslo: 37943-90-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N