Tisk…
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
427640010 427641000
ACRO427640010EA 23870 CZK
ACRO427640010 ACRO427641000
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid 98%
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid
Vzorec: C₂₂H₃₂O₂
Bod tání: –44 °C
Hustota: 0,95 g/cm³
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00065722
CAS číslo: 6217-54-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %