Tisk…
(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) 97%, 98% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
427520010 427522500
ACRO427520010EA 10340 CZK
ACRO427520010 ACRO427522500
(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline) 97%, 98% ee
(S,S)-(-)-2,2'-Isopropylidenebis(4-tert-butyl-2-oxazoline)
Vzorec: C₁₇H₃₀N₂O₂
Bod tání: 84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192243
CAS číslo: 131833-93-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 91 °C
GC ≥98.5 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %
Specific optical rotation -118° to -122° (20 °C, 589 nm) (c=5, in CHCL3)