Tisk…
DL-Mevalonolactone 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (±)-Mevalonolactone, 4-Hydroxy-4-methyltetrahydro-2H-pyran-2-one, β-Hydroxy-beta-methyl-delta-valerolactone, DL-Mevalonic Acid Lactone, Tetrahydro-4-hydroxy-4-methyl-2-pyrone
428300010 428300050
ACRO428300010EA 4970 CZK
ACRO428300010 ACRO428300050
DL-Mevalonolactone 97%
DL-Mevalonolactone
Vzorec: C₆H₁₀O₃
MW: 130.14 g/mol
Bod varu: 145…150 °C (5 mmHg)
Bod tání: 28 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006648
CAS číslo: 674-26-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %