Tisk…
Ethyl trans-β-methylcinnamate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
428000010 428000050
ACRO428000010EA 1740 CZK
ACRO428000010 ACRO428000050
Ethyl trans-β-methylcinnamate 97%
Ethyl trans-β-methylcinnamate
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Bod varu: 142…144 °C (20hPa)
Hustota: 1,042 g/cm³
Bod vzplanutí: >113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053762
CAS číslo: 1504-72-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
HPLC ≥94 %