Tisk…
Indole-2-carbaldehyd 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
427510010 427510050
ACRO427510010EA 4010 CZK
ACRO427510010 ACRO427510050
Indole-2-carbaldehyd 97%
Indole-2-carbaldehyd
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Bod tání: 138…142 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD03001425
CAS číslo: 19005-93-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 133 to 143 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure