Tisk…
4-Vinylphenyl acetate 96% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 200-300 ppm
427000050 427000250
ACRO427000050EA 1370 CZK
ACRO427000050 ACRO427000250
4-Vinylphenyl acetate 96% stabilizovaný
4-Vinylphenyl acetate
Vzorec: C₁₀H₁₀O₂
Bod varu: 260 °C (760 mmHg)
Bod tání: 7…8 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00075734
CAS číslo: 2628-16-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5375 to 1.5395 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %
Stabilizer 200 to 300 ppm MEHQ