Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Di-tert-butoxy(diisopropylamino)phosphine, Di-tert-butyl N,N-diisopropylphosphoramidite, Di-tert-butyl diisopropylphosphoramidite
426890010
426890050
ACRO426890010EA
1430
CZK
ACRO426890010
ACRO426890050
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite 95%
Di-tert-butyl-N,N-diisopropylphosphoramidite
Vzorec:
C₁₄H₃₂NO₂P MW: 277.39 g/mol Bod varu: 85…90 °C (.2 mmHg) Hustota: 0.879 g/cm³ Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00153506 CAS číslo: 137348-86-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |