Tisk…
2-Chloro-4-methoxypyrimidine 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
426820010 426820050
ACRO426820010EA 1450 CZK
ACRO426820010 ACRO426820050
2-Chloro-4-methoxypyrimidine 98%
2-Chloro-4-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₅ClN₂O
MW: 144,56 g/mol
Bod tání: 54…57 °C
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00194055
CAS číslo: 22536-63-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 57 °C
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure