Tisk…
L-Methioninamide hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: H-Met-NH₂·HCl, (S)-2-Amino-4-(methylthio)butanamide hydrochloride
426710010 426710050
ACRO426710010EA 2770 CZK
ACRO426710010 ACRO426710050
L-Methioninamide hydrochloride 98%
L-Methioninamide hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₃ClN₂OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039084
CAS číslo: 16120-92-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +16° to +18° (20°C, 589 nm) (c=1,H2O)