Tisk…
3-Guanidinopropionic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
426660010 426660050
ACRO426660010EA 1800 CZK
ACRO426660010 ACRO426660050
3-Guanidinopropionic acid 97%
3-Guanidinopropionic acid
Vzorec: C₄H₉N₃O₂
Bod tání: 222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045939
CAS číslo: 353-09-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 212 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 ≥96.0 %