Tisk…
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
426640010 426640050 426640250
ACRO426640010EA 2320 CZK
ACRO426640010 ACRO426640050 ACRO426640250
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one 90%
5,6-Dihydro-2H-pyran-2-one
Vzorec: C₅H₆O₂
MW: 98,1 g/mol
Bod varu: 103 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,139 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010439
CAS číslo: 3393-45-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %