Tisk…
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane 90% stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
426600050 426600250
ACRO426600050EA 3790 CZK
ACRO426600050 ACRO426600250
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane 90% stabilizovaný
(3-Acryloxypropyl)trimethoxysilane
Vzorec: C₉H₁₈O₅Si
Bod varu: 95 °C (3 mmHg)
Hustota: 1,059 g/cm³
Bod vzplanutí: 123 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00054803
CAS číslo: 4369-14-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %
Stabilizer Stabilized with BHT