Tisk…
Methyl undecanoate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
426580050 426580250
ACRO426580050EA 1690 CZK
ACRO426580050 ACRO426580250
Methyl undecanoate 97%
Methyl undecanoate
Vzorec: C₁₂H₂₄O₂
Bod varu: 246…248 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,872 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008957
CAS číslo: 1731-86-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure