3-Chloro-4-formylpyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
426550010
426550050
ACRO426550010EA
1510
CZK
ACRO426550010
ACRO426550050
3-Chloro-4-formylpyridine 97%
3-Chloro-4-formylpyridine
Vzorec:
C₆H₄ClNO Bod varu: 225 °C Bod tání: 67…68 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD06200712 CAS číslo: 72990-37-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥96.0 % |