Tisk…
4-tert-Butylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-(tert-Butyl)benzaldehyde
426520010 426520500 426522500
ACRO426520010EA 24710 CZK
ACRO426520010 ACRO426520500 ACRO426522500
4-tert-Butylbenzaldehyde 95%
4-tert-Butylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₄O
MW: 162.23
Bod varu: 249 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.97 g/cm³
Bod vzplanutí: 101 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00035742
CAS číslo: 939-97-9
UN: 3082
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %