Tisk…
2,2-Dimethylcyclohexanone
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
426500010 426500050
ACRO426500010EA 8830 CZK
ACRO426500010 ACRO426500050
2,2-Dimethylcyclohexanone
2,2-Dimethylcyclohexanone
Vzorec: C₈H₁₄O
Bod varu: 169…170 °C (,8 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 0,912 g/cm³
Bod vzplanutí: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134382
CAS číslo: 1193-47-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %