Tisk…
Isoindoline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
426280010 426280050
ACRO426280010EA 3210 CZK
ACRO426280010 ACRO426280050
Isoindoline 97%
Isoindoline
Vzorec: C₈H₉N
Bod varu: 221 °C (760 mmHg)
Bod tání: 17 °C
Hustota: 1,05 g/cm³
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00605324
CAS číslo: 496-12-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to pink to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5710 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %