Tisk…
L-β-Homoproline hydrochloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
426170010 426172500
ACRO426170010EA 15450 CZK
ACRO426170010 ACRO426172500
L-β-Homoproline hydrochloride 98%
L-beta-Homoproline hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₂ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07363484
CAS číslo: 53912-85-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +31° to +35° (20°C, 589 nm) (c=1, H2O)