Tisk…
1-Propynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: PROPYNYLMAGNESIUM BROMIDE, Bromo(1-propyn-1-yl)magnesium, Magnesium, bromo-1-propyn-1-yl-
426071000 426078000
426071000.EA 4780 CZK
426071000. 426078000.
1-Propynylmagnesium bromide 0.5 M in THF, AcroSeal®
1-Propynylmagnesium bromide
Vzorec: C₃H₃BrMg
Bod varu: 65…67 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216588
CAS číslo: 16466-97-0
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.45 to 0.65 M
Refractive index 1.5270 to 1.5310 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %