Peroxid vodíku 3% (w/w) in water stabilizovaný
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
426000010
426000250
426001000
ACRO426000010EA
4670
CZK
ACRO426000010
ACRO426000250
ACRO426001000
Peroxid vodíku 3% (w/w) in water stabilizovaný
Peroxid vodíku
Vzorec:
H₂O₂ Bod varu: 100 °C (760 mmHg) Hustota: 1,01 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011333 CAS číslo: 7722-84-1 ADR: 5.1,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Solution |
Stabilizer | Approx. 300 ppm |
Titration with KMnO4 | 3 to 4 % |
GC | ≥97.5 % |