Tisk…
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3,3-diethoxypropan-1-ol, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 1-Propanol,3,3-diethoxy-
426720010 426720050
ACRO426720010EA 1820 CZK
ACRO426720010 ACRO426720050
3,3-Diethoxy-1-propanol 98%
3,3-Diethoxy-1-propanol
Vzorec: C₇H₁₆O₃
MW: 148.202 g/mol
Bod varu: 90…93 °C (14 mmHg)
Hustota: 0.941 g/cm³
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074850
CAS číslo: 16777-87-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %