Tisk…
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
425820050 425820250
ACRO425820050EA 2410 CZK
ACRO425820050 ACRO425820250
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₇NO₂
Bod varu: 80 °C (,2 mmHg)
Hustota: 0,977 g/cm³
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00216581
CAS číslo: 86953-79-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure