Tisk…
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Methyl-5-imidazolecarboxaldehyde
425770050 425770250
ACRO425770050EA 2490 CZK
ACRO425770050 ACRO425770250
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde 99%
4-Methyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₆N₂O
MW: 110,12 g/mol
Bod tání: 165…166 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00173728
CAS číslo: 68282-53-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 170 °C
HPLC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure