Tisk…
Ethyl glyoxylate ∼50% in toluene, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
425760010 425765000
ACRO425760010EA 8280 CZK
ACRO425760010 ACRO425765000
Ethyl glyoxylate ∼50% in toluene, technická kvalita
Ethyl glyoxylate
Vzorec: C₄H₆O₃
MW: 102.09 g/mol
Bod varu: 110 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.032 g/cm³
Bod vzplanutí: 7 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044009
CAS číslo: 924-44-7
UN: 1294
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Titration excess HCl ≥48 % (Aldehyde function)