Tisk…
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
425710010 425710050
ACRO425710010EA 1450 CZK
ACRO425710010 ACRO425710050
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-4'-methoxyacetophenone hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₂ClNO₂
Bod tání: 190…193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00193078
CAS číslo: 3883-94-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
HPLC ≥96.0 %