Tisk…
3,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
425650010 425650050 425650250
ACRO425650010EA 3160 CZK
ACRO425650010 ACRO425650050 ACRO425650250
3,5-Dihydroxybenzaldehyde 98%
3,5-Dihydroxybenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod tání: 153…158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016611
CAS číslo: 26153-38-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %