Octan měďnatý monohydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Copper diacetate monohydrate, Cupric acetate monohydrate, Acetic acid copper (II) salt monohydrate, Copper(II) acetate hydrate
423590025
423591000
423595000
ACRO423590025EA
14530
CZK
ACRO423590025
ACRO423591000
ACRO423595000
Octan měďnatý monohydrát ACS
Octan měďnatý monohydrát
Vzorec:
(H₃CCOO)₂Cu·H₂O MW: 199.65 Bod varu: 240 °C (760 mmHg) Bod tání: 115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149570 CAS číslo: 6046-93-1 UN: 3260 ADR: 8 II Merck Index: 13,02651 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Blue-green to dark green Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Iodometric | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤30 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤100 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤20 ppm |
Nickel (Ni) | ≤100 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Sodium (Na) | ≤500 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |