Tisk…
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonic acid hydrate, Toluene-4-sulphonic acid monohydrate
421210250 421211000 421215000
ACRO421210250EA 879 CZK
ACRO421210250 ACRO421211000 ACRO421215000
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát ACS
Kyselina p-toluensulfonová monohydrát
Vzorec: C₇H₈O₃S·1H₂O
MW: 190.22
Bod tání: 100…108 °C
Bod vzplanutí: 180 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142137
CAS číslo: 6192-52-5
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09671
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Water 9.5 to 11.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Clarity of solution (c=20, water) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %