Tisk…
Tetraethoxysilan 98%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Tetraethoxysilane
420360010 420361000
420360010.EA 2800 CZK
420360010. 420361000.
Tetraethoxysilan 98%, AcroSeal®
Tetraethyl orthosilicate (TEOS)
Vzorec: Si(OC₂H₅)₄
MW: 208,33 g/mol
Bod varu: 166…169 °C (760 mmHg)
Bod tání: –77 °C
Hustota: 0,94 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009062
CAS číslo: 78-10-4
UN: 1292
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3820 to 1.3840 (20°C, 589 nm)
GC ≤1 % (ethanol)
Color scale ≤20 APHA