Tisk…
Jodid sodný, anhydrous ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Hydriodic acid sodium salt, Sodium monoiodide, Ioduril
419570025 419571000 419575000
ACRO419570025EA 27580 CZK
ACRO419570025 ACRO419571000 ACRO419575000
Jodid sodný, anhydrous ACS
Jodid sodný
Vzorec: NaI
MW: 149.89
Bod varu: 1300 °C (760 mmHg)
Bod tání: 661 °C
Hustota: 3.66 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003532
CAS číslo: 7681-82-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,08705
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Solid
pH 6.0 to 9.0 (5 % solution at 25.0°C)
Titration with KIO3 ≥99.5 %
Chloride and Bromide ≤0.01 % (as Cl)
Iodate (IO3) ≤3 ppm
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %