Tisk…
Jodistan draselný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Potassium tetroxoiodate (VII), Potassium metaperiodate
418291000 418295000
ACRO418291000EA 3200 CZK
ACRO418291000 ACRO418295000
Jodistan draselný ACS
Jodistan draselný
Vzorec: KlO₄
Bod tání: 582 °C
Hustota: 3,62 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011407
CAS číslo: 7790-21-8
UN: 1479
ADR: 5.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with Na2S2O3 99.8 to 100.3 % (dried basis)
Other halogens (as Cl) ≤0.01 %
Manganese (Mn) ≤1 ppm