Tisk…
Chlorid draselný for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Potassiumchloride
418200025 418205000
ACRO418200025EA 6920 CZK
ACRO418200025 ACRO418205000
Chlorid draselný for biochemistry
Chlorid draselný
Vzorec: KCl
MW: 74.55
Bod varu: 1420 °C (760 mmHg)
Bod tání: 770 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011360
CAS číslo: 7447-40-7
Merck Index: 14,07621
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Solubility (1 M in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 5.5 to 8.0 (5 % in water)
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm