Tisk…
Peanut oil
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
416855000 416850025
ACRO416855000EA 3240 CZK
ACRO416855000 ACRO416850025
Peanut oil
Peanut oil
Hustota: 0,915 g/cm³
Bod vzplanutí: 283 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00131805
CAS číslo: 8002-03-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.1 %
Composition of fatty acids 0.5 to 3.0 % (GC) Lignoceric acid
Acid value ≤0.5 mg KOH/g
Peroxide value ≤5 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤1 %