Tisk…
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate, Methyl 1H-1,2,4-triazole-5-carboxylate
415000050 415000250
ACRO415000050EA 1270 CZK
ACRO415000050 ACRO415000250
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate 98%
Methyl-1,2,4-triazole-3-carboxylate
Vzorec: C₄H₅N₃O₂
Bod tání: 190…191 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135989
CAS číslo: 4928-88-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 193 °C
HPLC ≥97.5 %