Tisk…
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Pivaloylacetic Acid Methyl Ester, 4,4-Dimethyl-3-oxovaleric Acid Methyl Ester, Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate, Methyl Pivaloylacetate
414190010 414190100
ACRO414190010EA 728 CZK
ACRO414190010 ACRO414190100
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate 98%
Methyl-4,4-dimethyl-3-oxovalerate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Bod varu: 67…70 °C (13 mmHg)
Hustota: 0,98 g/cm³
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008847
CAS číslo: 55107-14-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %