Tisk…
2-methyl-2-buten 90% balance 2-Methyl-1-butene
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethylethylene, Isoamylene, Isopentene
414090010 414090025 414092500
ACRO414090010EA 12140 CZK
ACRO414090010 ACRO414090025 ACRO414092500
2-methyl-2-buten 90% balance 2-Methyl-1-butene
2-methyl-2-buten
Vzorec: C₅H₁₀
MW: 70,13 g/mol
Bod varu: 35…38 °C (760 mmHg)
Bod tání: –134 °C
Hustota: 0,66 g/cm³
Bod vzplanutí: –45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009276
CAS číslo: 513-35-9
UN: 2460
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 % (Balance mainly 2-methyl-1-butene)
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %