Magnesium bromide, anhydrous 98%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
413390010
413390050
ACRO413390010EA
769
CZK
ACRO413390010
ACRO413390050
Magnesium bromide, anhydrous 98%, pure
Magnesium bromide
Vzorec:
Br₂Mg Bod tání: 711 °C Hustota: 3,72 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011105 CAS číslo: 7789-48-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to grey Powder or chunks |
Titration Argentometric | 97.5 to 102.5 % |
Refractive index | 1.5680 to 1.5700 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |