Tisk…
Isopropyl bromoacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
412810250 412811000
ACRO412810250EA 3360 CZK
ACRO412810250 ACRO412811000
Isopropyl bromoacetate 97%
Isopropyl bromoacetate
Vzorec: C₅H₉BrO₂
Bod varu: 59…61 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,399 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009886
CAS číslo: 29921-57-1
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %