Tisk…
izo-Amylalkohol 99%, AcroSeal® for biochemistry
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
412720025 412721000 412720010
412720025.EA 9750 CZK
412720025. 412721000. 412720010.
izo-Amylalkohol 99%, AcroSeal® for biochemistry
izo-Amylalkohol
Vzorec: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Bod varu: 130 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 45 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002934
CAS číslo: 123-51-3
UN: 1105
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=170c60e26c7b4edab6e0686f91d04e676da16e6d&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
Color scale ≤20 APHA