Tisk…
Ethyl isocyanatoacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
410150050 410150250 410151000
ACRO410150050EA 2100 CZK
ACRO410150050 ACRO410150250 ACRO410151000
Ethyl isocyanatoacetate 98%
Ethyl isocyanatoacetate
Vzorec: C₅H₇NO₃
Bod varu: 67…68 °C (11 mmHg)
Hustota: 1,151 g/cm³
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002040
CAS číslo: 2949-22-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4230 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %