Tisk…
Dichlormethan 99.9% stabilizovaný, AcroSeal® for biochemistry
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Methylene chloride
Stabilization: ∼ 50 ppm Stabilised with amylene
406910010 406910025
406910010.EA 2140 CZK
406910010. 406910025.
Dichlormethan 99.9% stabilizovaný, AcroSeal® for biochemistry
Dichloromethane
Vzorec: CH₂Cl₂
MW: 84.93
Bod varu: 39…40 °C (760 mmHg)
Bod tání: –97 °C
Hustota: 1.322
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000881
CAS číslo: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.02 %
GC ≥99.85 %
UV at 235 nm A: ≤1.0
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer Approx. 50 ppm Amylene
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Alkalinity ≤0.0002 meq/g